Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2E2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8353R-CY5.5
BOSSBS-8353R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8353R-CY5.5
Anti-UBE2E2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). The first step in the ubiquitination process requires the ATP-dependent activation of the ubiquitin C-terminus and the assembly of multi-ubiquitin chains by the E1 enzyme. The ubiquitin chain is then conjugated to the E2 enzyme to generate an intermediate ubiquitin-E2 complex. The E3 enzyme then catalyzes the transfer of ubiquitin from E2 to the appropriate protein substrate, thereby targeting that substrate for degradation. A wide range of enzymes facilitate this proteolytic ubiquitin pathway, one of which is UBE2E2 (also known as UBCH8 in human), which functions as an E2 enzyme and catalyzes the ATP-dependent covalent attachment of ubiquitin to target proteins, thereby playing an important role in protein degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2E2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité