Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8357R-A750
BOSSBS-8357R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8357R-A750
Anti-UBE2C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The ubiquitin (Ub) pathway involves three sequential enzymatic steps that facilitate the conjugation of Ub and Ub-like molecules to specific protein substrates. The first step requires the ATP-dependent activation of the Ub C-terminus and the assembly of multi-Ub chains by the Ub-activating enzyme known as the E1 component. The Ub chain is then conjugated to the Ub-conjugating enzyme (E2) to generate an intermediate Ub-E2 complex. The Ub-ligase (E3) then catalyzes the transfer of Ub from E2 to the appropriate protein substrate. UBE2C, also designated UBCH10 in human, is an E2 ubiquitin conjugating enzyme for the anaphase promoting complex (APC), which coordinates mitosis and G1 by sequentially promoting the degradation of key cell-cycle regulators. UBE2C is overexpressed in many different types of cancers and may be a potential therapeutic target.

Type: Primary
Antigen: UBE2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-179/179
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité