Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHDC9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8359R-FITC
BOSSBS-8359R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8359R-FITC
Anti-KLHDC9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The BTB (Broad-Complex, Tramtrack and Bric a brac) domain, also known as the POZ (Poxvirus and Zinc finger) domain, is an N-terminal homodimerization domain that contains multiple copies of kelch repeats and/or C2H2-type zinc fingers. Proteins that contain BTB domains are thought to be involved in transcriptional regulation via control of chromatin structure and function. The Kelch domain-containing protein 9 (KLHDC9), also designated Kelch/ankyrin repeat-containing cyclin A1-interacting protein (KARCA1), contains 3 Kelch repeats and interacts with CCNA1. The gene encoding KLHDC9 maps to chromosome 1, the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. Notably, the rare aging disease Hutchinson-Gilford progeria is associated with the LMNA gene of human chromosome 1, which encodes lamin A. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLHDC9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité