Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZC3HC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8364R
BOSSBS-8364REA 737 EUR InStock
BOSSBS-8364R
Anti-ZC3HC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The regulated oscillation of protein expression is an essential mechanism of cell cycle control. The SCF class of E3 ubiquitin ligases is involved in this process by targeting cell cycle regulatory proteins for degradation by the proteasome, with the F-box subunit of the SCF specifically recruiting a given substrate to the SCF core. NIPA (nuclear interaction partner of ALK) is a human F-box-containing protein that defines an SCF-type E3 ligase (SCFNIPA) controlling mitotic entry. Assembly of this SCF complex is regulated by cell-cycle-dependent phosphorylation of NIPA, which restricts substrate ubiquitination activity to interphase. Nuclear cyclin B1 is a substrate of SCFNIPA. Inactivation of NIPA by RNAi results in nuclear accumulation of cyclin B1 in interphase, activation of cyclin B1-Cdk1 kinase activity, and premature mitotic entry. Thus, SCFNIPA-based ubiquitination may regulate S-phase completion and mitotic entry in the mammalian cell cycle.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ZC3HC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité