Anti-RAB40C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-8367R-A555
BOSSBS-8367R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8367R-A555
Anti-RAB40C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Probable substrate-recognition component of a SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RAB40C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité