Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ube2G1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8371R-A680
BOSSBS-8371R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8371R-A680
Anti-Ube2G1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Ubiquitin is an abundant, highly conserved protein found in all eukaryotic cells either free or covalently attached to cellular proteins. The primary function of ubiquitin in mammalian systems is to clear abnormal, foreign, and improperly folded proteins by targeting them for proteosome degradation. In Saccharomyces cerevisiae, ubiquitin-like proteins include Rub1, Ula1, Uba3, Smt3, Ubc2, Ubc12 and Ubc9. Rub1 shares 53% homology with ubiquitin and requires activation via the E2 proteins, including Ula1, Uba3 and Ubc12 in order to conjugate to substrates directed to different proteolytic systems. Ubc4 catalyzes ubiquitination of IkBa in a phosphorylation and SCFB-TRCP dependent manner. In this particular reaction, E1 first transfers ubiquitin to the E2 component Ubc4, and Ubc4 then associates with E3 ligase, which conjugates the poly-ubiquitin chain on a target protein. In this fashion, the chain tags the IkBa for degradation by a proteasome thus lifting the inhibitory effect of IkBa on NFkB and allowing NFkB to enter the nucleus.

Type: Primary
Antigen: Ube2G1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-170/170
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité