Anti-UFC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-8372R-CY5.5
BOSSBS-8372R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8372R-CY5.5
Anti-UFC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
E2-like enzyme which forms an intermediate with UFM1 via a thioester linkage.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: UFC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité