Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2J2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8381R-CY5.5
BOSSBS-8381R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8381R-CY5.5
Anti-UBE2J2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Ubiquitination is an important molecular mechanism by which abnormal or short-lived proteins are targeted for degradation by the concerted efforts of at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). UBE2J2 (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 J2), also known as NCUBE2 (Non-canonical ubiquitin-conjugating enzyme 2), is a 259 amino acid single pass type IV membrane protein that that belongs to the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family and is involved in protein degradation. Localized to the membrane of the endoplasmic reticulum (ER), UBE2J2 catalyzes the attachment of ubiquitin to misfolded membrane proteins, thereby targeting them for proteasomal destruction. This ATP-dependent reaction yields AMP, a diphosphate and a ubiquitin-tagged protein and may be a method of quality control within the ER. Two isoforms of UBE2J2 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2J2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité