Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2Q1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8383R-A488
BOSSBS-8383R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8383R-A488
Anti-UBE2Q1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (UBE1s), ubiquitin-conjugating enzymes (UBE2s), and ubiquitin-protein ligases (UBE3s). When ubiquitin is activated by a UBE1, it is transferred to the cysteine residue on a UBE2. UBE2 then binds a UBE3, which transfers the ubiquitin from the UBE2 cysteine to a lysine residue on the target protein. Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q1 (UBE2Q1), also known as ubiquitin-protein ligase Q1 or ubiquitin carrier protein Q1, is an 422 amino acid protein belonging to the ubiquitin-conjugating enzyme (UBE2) family. Two named isoforms of UBE2Q1 exist as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBE2Q1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité