Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SKP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-8389R-A647
BOSSBS-8389R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8389R-A647
Anti-SKP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Essential component of the SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) ubiquitin ligase complex, which mediates the ubiquitination of proteins involved in cell cycle progression, signal transduction and transcription. In the SCF complex, serves as an adapter that links the F-box protein to CUL1. SCF(BTRC) mediates the ubiquitination of NFKBIA at 'Lys-21' and 'Lys-22'; the degradation frees the associated NFKB1-RELA dimer to translocate into the nucleus and to activate transcription. SCF(Cyclin F) directs ubiquitination of CP110.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SKP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité