Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8392R-A350
BOSSBS-8392R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8392R-A350
Anti-RIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Plays a crucial role in coupling NGF stimulation to the activation of both EPHB2 and MAPK14 signaling pathways and in NGF-dependent neuronal differentiation.Neuronal activity dramatically increases the concentration of cytosolic Ca2+, which then serves as a second messenger to direct diverse cellular responses. Calmodulin is a primary mediator of Ca2+ signals in the nervous system. Ric, a protein related to the Ras subfamily of small GTPases, has the ability to bind calmodulin. In addition, two Ras-like human proteins, Rin and Rit (Ric-related gene expressed in many tissues), which are 71% and 66% identical to RIC respectively, share related G2 domains with Ric. While most members of the Ras subfamily are plasma membrane-associated and generally require a C-terminal isoprenyl group to bind to the plasma membrane, Rit and Rin lack the recognition signal for C-terminal prenylation. Transiently expressed Rit and Rin are plasma membrane-localized because both proteins contain a C-terminal cluster of basic amino acids, which provides a mechanism for membrane association. Rin binds calmodulin through a C-terminal binding motif. Rit and Ric are widely expressed, whereas expression of Rin is restricted to the neuron system. In conclusion, Rit and Rin define a novel subfamily of Ras-related proteins

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RIT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité