Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXW7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8394R-A350
BOSSBS-8394R-A350EA 915 EUR InStock
BOSSBS-8394R-A350
Anti-FBXW7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Substrate recognition component of an SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Recognizes and binds phosphorylated sites/phosphodegrons within target proteins and thereafter bring them to the SCF complex for ubiquitination (PubMed:17434132). Identified substrates include cyclin-E (CCNE1 or CCNE2), JUN, MYC, NOTCH1 released notch intracellular domain (NICD), and probably PSEN1 (PubMed:11565034, PubMed:12354302, PubMed:11585921, PubMed:15103331, PubMed:14739463, PubMed:17558397, PubMed:17873522, PubMed:22608923). Acts as a negative regulator of JNK signaling by binding to phosphorylated JUN and promoting its ubiquitination and subsequent degradation (PubMed:14739463).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Fbxw7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité