Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXW8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8395R-CY5.5
BOSSBS-8395R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8395R-CY5.5
Anti-FBXW8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
FBXO29, also designated F-box/WD repeat-containing protein 8 (FBXW8), is a 598 amino acid protein that contains one 40 amino acid F-box region, making it a member of the F-box family. FBXO29 also contains five WD repeats. F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein) type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and recruitment for ubiquitination. F-box proteins are members of a large family that regulates cell cycle, immune response, signaling cascades and developmental programs by targeting proteins, such as cyclins, cyclin-dependent kinase inhibitors, IkB-å and ∫-catenin, for degradation by the proteasome after ubiquitination. Functioning as a component of the SCF complex, FBXO29 is thought to recognize and bind to select phosphorylated proteins, thereby promoting their ubiquitination and subsequent degradation. FBXO29 exists as two isoforms as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FBXW8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité