Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTBD10 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8398R-HRP
BOSSBS-8398R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8398R-HRP
Anti-BTBD10 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The BTB (broad-complex, Tramtrack and Bric a brac) domain, also known as the POZ (Poxvirus and zinc finger) domain, is an N-terminal homodimerization domain that contains multiple copies of kelch repeats and/or C2H2-type zinc fingers. Proteins that contain BTB domains are thought to be involved in transcriptional regulation via control of chromatin structure and function. BTBD10 (BTB (POZ) domain containing 10), also known as GMRP1, is a ubiquitously expressed nuclear protein found at highest levels in adult testis, brain and small intestine and weakly expressed in colon, lung, liver, kidney, spleen,pancreas, thymus, prostate, heart and ovary. Down-regulated in glioma, BTBD10 binds PP2A (protein phosphatase 2A) to inhibit dephosphorylation of Akts and is suggested to be a suppressor of cell death as well as an enhancer of cell growth. BTBD10 contains one BTB (POZ) domain and is encoded by a gene mapping to human chromosome 11p15.2.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BTBD10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité