Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCLM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8402R-HRP
BOSSBS-8402R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-8402R-HRP
Anti-GCLM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The GCLC gene consists of 16 exons and encodes the 636 amino acid protein g-GCSc (g-glutamylcysteine synthetase heavy subunit), also designated g-L-glutamate-L-cysteine ligase catalytic subunit (GLCLC). g-GCSc is expressed in hemocytes, brain, liver and kidney. g-GCSc associates with a regulatory or modifier subunit, g-GCSm (g-glutamylcysteine synthetase light subunit), to form a heterodimer, g-GCS. g-GCS is the first enzyme involved and the rate determining step in glutathione biosynthesis. Oxidants, cadium and methyl mercury upregulate the transcription of g-GCS. H2O2 regulation depends on the Yap1 protein and the presence of glutamate, glutamine and lysine. Cadium regulates transcription through proteins Met-4, Met-31 and Met-32. Cbf1, a DNA binding protein, inhibits transcription of g-GCS. Chemopreventive compounds cause increased levels of g-GCSc in kidney tissues, which may protect against chemically induced carcinogenesis. A His370Leu amino acid change in g-GCSc causes deficiencies in activity which are responsible for hemolytic anemia and low red blood cell glutathione levels.Defects in GCLC are the cause of hemolytic anemia.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GCLC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité