Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCOM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8403R-A680
BOSSBS-8403R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8403R-A680
Anti-GCOM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmission in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neurodegeneration. Ionotropic glutamate receptors are categorised into NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Synaptic and extrasynaptic NMDA receptors have been shown to have opposite effects on neuronal survival, CREB function and gene regulation. Gcom1 (GRINL1A complex locus protein 1), also known as GUP (GRINL1A upstream protein) and Gcom (GRINL1A combined protein), is a 466 amino acid protein that is a component of the GRINL1A complex transcription unit, which is thought to be involved in the modulation of glutamatergic neurotransmission through interaction with the NR1 subunit of the NMDA receptor. Gcom1 is expressed in small intestine, lung, liver, heart, skeletal muscle, testis and prostate and also colocalises with NR1 in cortical and hippocampal neurons. There are eleven isoforms of Gcom1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: GCOM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/550
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité