Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAGHL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8414R-CY5.5
BOSSBS-8414R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8414R-CY5.5
Anti-HAGHL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The hydroxyacylglutathione hydrolase-like protein (HAGHL) is a 290 amino acid protein that belongs to the glyoxalase II family. HAGHL binds two zinc ions per subunit and acts as a hydrolase on ester bonds. The gene encoding HAGHL maps to human chromosome 16, which encodes over 900 genes in approximately 90 million base pairs, makes up nearly 3% of human cellular DNA and is associated with a variety of genetic disorders. The rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome is associated with chromosome 16, as is Crohn's disease, a gastrointestinal inflammatory condition that may involve the NOD2 gene. An association with systemic lupus erythematosis and a number of other autoimmune disorders with the pericentromeric region of chromosome 16 has led to the identification of SLC5A11 as a potential autoimmune modifier.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HAGHL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité