Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEATR7B2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8415R-HRP
BOSSBS-8415R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-8415R-HRP
Anti-HEATR7B2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HEAT repeats form rod-like helical structures that are involved in intracellular transport. HEATR7B2 (HEAT repeat-containing protein 7B2) is a 1,585 amino acid protein that contains fifteen HEAT repeats. Existing as two alternatively spliced isoforms, the gene encoding HEATR7B2 maps to human chromosome 5p13.1 and mouse chromosome 15 A1. Chromosome 5 contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Cockayne syndrome is associated with chromosome 5 through the ERCC8 gene and familial adenomatous polyposis via the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene. Treacher Collins syndrome is also chromosome 5-associated and is caused by insertions or deletions within the TCOF1 gene. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm or of chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HEATR7B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité