Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOLA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8421R-A555
BOSSBS-8421R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8421R-A555
Anti-BOLA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
BOLA1 (BolA-like protein 1), also known as CGI-143, is a member of the BolA/yrbA family of proteins. Members of this family are homologs of the Escherichia coli protein, BolA. BolA-like proteins are evolutionarily conserved from prokaryotes to eukaryotes and are believed to play a role in cell-cycle regulation or cell proliferation possibly via some sort of transcription regulation of other genes. In addition, BolA-like proteins may contain nucleic-acid binding properties, as is suggested by a fold structure that is similar to the KH-fold, a motif known to participate in nucleic-acid binding. Characteristic of BolA-like proteins which typically consist of approximately 100 amino acids, BOLA1 is a 137 amino acid protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BOLA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité