L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-BOLA1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-8421R-FITC
BOSSBS-8421R-FITCEA 900 EUR InStock
BOSSBS-8421R-FITC
Anti-BOLA1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
BOLA1 (BolA-like protein 1), also known as CGI-143, is a member of the BolA/yrbA family of proteins. Members of this family are homologs of the Escherichia coli protein, BolA. BolA-like proteins are evolutionarily conserved from prokaryotes to eukaryotes and are believed to play a role in cell-cycle regulation or cell proliferation possibly via some sort of transcription regulation of other genes. In addition, BolA-like proteins may contain nucleic-acid binding properties, as is suggested by a fold structure that is similar to the KH-fold, a motif known to participate in nucleic-acid binding.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité