Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BPIL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8425R
BOSSBS-8425REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8425R
Anti-BPIL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the bactericidal/permeability-increasing protein family have antimicrobial properties and bind lipophilic substances, therefore targeting gram-negative bacteria. The bactericidal permeability increasing protein (BPI) is an antibacterial and endotoxin-neutralizing molecule that is abundant in the granules of polymorphonuclear leukocytes (neutrophil granules). Sharing structural and sequence homologies with BPI, BPIL3 (Bactericidal/permeability-increasing protein-like 3) is a 453 amino acid secreted protein that contains the family’s common conserved feature of two cysteine residues that are critical for protein function. While BPIL3 is primarily expressed at low levels in tonsils, it has been found to be upregulated in hypertrophic tonsil tissue, suggesting that it may play a role in the pathogenesis of inflamed disease tissue.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BPIL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité