Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRIX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-8436R-A647
BOSSBS-8436R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8436R-A647
Anti-BRIX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
BXDC2 is a 306 amino acid protein encoded by the human gene BXDC2. BXDC2 is a nuclear protein that contains one Brix domain. Brix domain containing proteins represent a family of proteins involved in the biogenesis of large ribosomal subunits. The Brix domain is a region that is homologous to the yeast protein Pitx1 (Ribosome biogenesis protein BRX1). Pitx1 is part of a complex that includes BXDC5, BXDC1 and PPAN. This complex is required for the biogenesis of the 60S ribosomal subunit. BXDC2 exhibits the same functions as Pitx1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BRIX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité