Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEND4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8438R-A680
BOSSBS-8438R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8438R-A680
Anti-BEND4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
BEND4 is a 530 amino acid protein that contains a BEN domain. BEND4 exists as five alternatively spiced isoforms and is considered a complete proteome. BEN domain mediates proteinDNA and proteinprotein interactions during chromatin organisation and transcription. BEN domain may play a role in organisation of viral DNA during replication or transcription. The BEND4 gene maps to human chromosome 4p13. Representing approximately 6% of the human genome, chromosome 4 contains nearly 900 genes. Chromosome 4 reportedly contains the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) and has one of the two lowest recombination frequencies of the human chromosomes. Notably, the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease, is on chromosome 4. FGFR-3 is also encoded on chromosome 4 and has been associated with thanatophoric dwarfism, achondroplasia, Muenke syndrome and bladder cancer.

Type: Primary
Antigen: BEND4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/534
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité