Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIN28A/B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8443R-A350
BOSSBS-8443R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8443R-A350
Anti-LIN28A/B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
LIN-28 is a highly conserved, RNA-binding, cytoplasmic protein. It consists of a cold shock domain and retroviral-type (CCHC) zinc finger motifs that were first identified in Caenorhabditis elegans. LIN-28 controls the timing of events during embryonic development and is readily expressed in embryos, embryonic stem cells and embryonal carcinoma cells. The presence of LIN-28 persists in some adult tissues including cardiac and skeletal muscle. In differentiating myoblasts, LIN-28 increases protein synthesis efficiency and binds to the growth and differentiation factor IGF-II.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIN28A/B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité