Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8450R-A350
BOSSBS-8450R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8450R-A350
Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds to the cAMP-responsive element (CRE), an octameric palindrome. It forms a homodimer or a heterodimer with c-Jun and stimulates CRE-dependent transcription. This protein is also a histone acetyltransferase (HAT) that specifically acetylates histones H2B and H4 in vitro; thus it may represent a class of sequence-specific factors that activate transcription by direct effects on chromatin components. Several alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité