Anti-SNAPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-8452R-A488
BOSSBS-8452R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8452R-A488
Anti-SNAPC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
SNAPC3 is part of the SNAPc complex required for the transcription of both RNA polymerase II and III small-nuclear RNA genes. SNAPC3 binds to the proximal sequence element (PSE), a non-TATA-box basal promoter element common to these 2 types of genes. SNAPC3 recruits TBP and BRF2 to the U6 snRNA TATA box.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SNAPC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité