Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRKA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8456R-FITC
BOSSBS-8456R-FITCEA 922 EUR InStock
BOSSBS-8456R-FITC
Anti-TRKA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Trk family of nerve growth factor receptors includes Trk A(also referfed to as Trk A gp140),Trk B and Trk C. The prototype member of this gene family, Trk A, encodes a 140 kDa cell surface receptor , gp140, the expression of which is restricted in vivo to neurons of the sensory spinal and cranial gangliaof neurocrest origin. Nerve growth factor (NGF) stimulates tyrosine phosphorylation of Trk gp 140 in neural cell lines and in embryonic dorsal root ganglia. By comparison, BDNF and to a lesser extent, NT-3, but not NGF, can induce tyrosine phophorylayion of Trk B gp 145. The third member of the Trk receptor family, Trk C incodes a 140 kDa protein, Trk C gp140, that is preferentially expressed in brain tissue and primarily functions as a receptor for NT-3.An additional component of the Trk receptor complex, NGFR p175, binds to neurotrophic factors with low affinity but is required for efficient signaling. NGFR p175 accelerates Trk activation and may recruit downstream dffector molecules to the ligand-bound receptor complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRKA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité