Anti-AGPHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-8457R-A647
BOSSBS-8457R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8457R-A647
Anti-AGPHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
AGPD1_HUMAN;Agphd1;Aminoglycoside phosphotransferase domain containing;Aminoglycoside phosphotransferase domain-containing protein 1;C630028N24Rik;OTTMUSP00000025874;RGD1308677.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AGPHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité