Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Centromere protein K Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8459R-A680
BOSSBS-8459R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8459R-A680
Anti-Centromere protein K Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FKSG14, also known as CENPK (centromere protein K) is a component of the CENPA-CAD (nucleosome distal) complex. It may be involved in incorporation of CENPA into centromeres and is required for proper kinetochore function, mitotic progression and chromosome segregation. May be involved in incorporation of newly synthesised CENPA into centromeres via its interaction with the CENPA-NAC complex. Acts in coordination with CASC5/KNL1 to recruit the NDC80 complex to the outer kinetochore. FKSG14 constitutively localised to centromeres throughout the cell cycle. There are 3 isoforms produced by alternative splicing.

Type: Primary
Antigen: Centromere protein K
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/269
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité