Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8460R-FITC
BOSSBS-8460R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8460R-FITC
Anti-FNDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
FNDC1, also known as MEL4B3, Ags8, Expressed in synovial lining protein and Activation-associated cDNA protein, is a 1888 amino acid secreted protein that contains five fibronectin type-III domains. FNDC1 is moderately expressed in skeletal muscle, pancreas, heart, kidney, spinal cord, ovary and lung. Expression of FNDC1 is induced in response to hypoxia in ventricular cardiomyocytes. Since FNDC1 interacts with G∫ and G©, it is likely that FNDC1 is an activator for G-protein signaling. Though normally absent in healthy skin, FNDC1 expression is induced by TGF-beta signaling in skin tumors and psoriasis. There are two isoforms of FNDC1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FNDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité