Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APLP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8462R-A750
BOSSBS-8462R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8462R-A750
Anti-APLP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
APLP2 is a human sperm membrane protein which contains a segment with high homology to the transmembrane-cytoplasmic domains of APP found in brain plaques of Alzheimer disease patients. The human amyloid precursor-like protein APLP2 is a highly conserved homolog of a sequence-specific DNA-binding mouse protein with an important function in the cell cycle. The gene which encodes APLP2 maps to human chromosome 11q24.May play a role in the regulation of hemostasis. The soluble form may have inhibitory properties towards coagulation factors. May interact with cellular G-protein signaling pathways. May bind to the DNA 5'-GTCACATG-3'(CDEI box). Inhibits trypsin, chymotrypsin, plasmin, factor XIA and plasma and glandular kallikrein.

Type: Primary
Antigen: APLP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 501-600/763
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité