Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8467R-HRP
BOSSBS-8467R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8467R-HRP
Anti-FBXL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Substrate-recognition component of some SCF (SKP1-CUL1-F-box protein)-type E3 ubiquitin ligase complex involved in circadian clock function. The SCF(FBXL3) complex acts by mediating ubiquitination and subsequent degradation of CRY1 and CRY2. Recruiter of target protein that may recognize and bind to some phosphorylated proteins and promotes their ubiquitination and degradation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FBXL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité