Anti-FBXL17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8469R-A750
BOSSBS-8469R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8469R-A750
Anti-FBXL17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
FBXL17.
Type: Primary
Antigen: FBXL17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/701
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité