Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXO33 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8471R-A680
BOSSBS-8471R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8471R-A680
Anti-FBXO33 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Members of the F-box protein family, such as FBXO33, are characterised by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1, cullin and F-box proteins act as protein-ubiquitin ligases and mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. FBXO33 probably recognises and binds to phosphorylated target proteins.

Type: Primary
Antigen: FBXO33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 331-430/555
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité