Anti-FBXL16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-8474R-A647
BOSSBS-8474R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8474R-A647
Anti-FBXL16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Substrate-recognition component of the SCF (SKP1-CUL1-F-box protein)-type E3 ubiquitin ligase complex.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: FBXL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité