Anti-Claudin 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8482R-A750
BOSSBS-8482R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8482R-A750
Anti-Claudin 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space.
Type: Primary
Antigen: Claudin 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-100/211
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité