Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NMDA epsilon 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8483R-A680
BOSSBS-8483R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-8483R-A680
Anti-NMDA epsilon 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmission in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neurodegeneration. Lonotropic glutamate receptors are categorised into NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Kainate/AMPA receptors are co-localised with NMDA receptors in many synapses and consist of seven structurally related subunits designated GluR-1 to -7. The kainate/AMPA receptors are primarily responsible for fast excitatory neurotransmission by glutamate, whereas the NMDA receptors exhibit slow kinesis of Ca2+ ions and a high permeability for Ca2+ ions.

Type: Primary
Antigen: NMDA epsilon 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 331-430/1484
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité