Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNDC3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8487R-A680
BOSSBS-8487R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8487R-A680
Anti-FNDC3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Adipogenesis, the process of transforming pre-adipocytes into mature fat cells, is of particular interest due to the role adipocytes play in obesity and type II diabetes. Adipocytes have been shown to affect a variety of functions, including hemostasis, angiogenesis and energy balance, by secreting hormones and bioactive peptides. The FNDC3B protein, also designated FAD104 (factor for adipocyte differentiation 104) or HCV NS5A-binding protein 37, is expressed during early adipogenesis. Belonging to the FNDC3 family of proteins, FNDC3B is a 1,204 amino acid protein that contains nine fibronectin type-III domains. FNDC3B-deficient mice die within one day of birth, suggesting that FNDC3B is crucial for postpartum survival. Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) with loss of FNDC3B function displayed a reduction in stress fiber formation, indicating a role for FNDC3B in cell proliferation, adhesion, spreading and migration.

Type: Primary
Antigen: FNDC3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 921-1020/1204
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité