Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFESD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8496R-CY5
BOSSBS-8496R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8496R-CY5
Anti-RFESD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
RFESD, also known as Rieske domain-containing protein, is a 157 amino acid protein that binds one 2Fe-2S cluster per subunit. Involved in metal ion binding, RFESD contains one Rieske domain. The RFESD gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, and maps to human chromosome 5q15. Chromosome 5 makes up approximately 6% of the human genome and contains 181 million base pairs, which encode 1,000 genes. Chromosome 5 is associated with Cockayne syndrome through the ERCC8 gene and familial adenomatous polyposis through the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene. Treacher Collins syndrome is caused by insertions or deletions within the TCOF1 gene and is also associated with chromosome 5. Deletion of 5q or chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RFESD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité