Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RENBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8497R-A488
BOSSBS-8497R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8497R-A488
Anti-RENBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
RENBP is a 427 amino acid protein that is a proteinaceous renin inhibitor. In inhibiting renin, RENBP forms a complex with it; a high molecular weight renin. RENBP contains a leucine zipper domain, which is essential for its dimerization with renin. RENBP can catalyze the interconversion of N-acetylglucosamine to N-acetylmannosamine, indicating that it is a GlcNAc 2-epimerase. Sequences of porcine, human and rat renin-binding proteins are highly homologous. The RENBP gene is conserved in dog, mouse, rat and zebrafish, and maps to human chromosome Xq28 between DXS52 and G6PD. Rat Renbp is located on chromosome X at Xq37 close to marker DXWox3 and falls outside the BP QTL regions on chromosome X.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RENBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité