Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8500R-A555
BOSSBS-8500R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8500R-A555
Anti-RFTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Membrane microdomains known as lipid rafts are implicated in B-cell activation during B-cell receptor (BCR) signal initiation. Raftlin-2, also designated RFTN2 (raftlin family member 2) or raft-linking protein 2, is a 501 amino acid cell membrane protein that is essential for raft cell assembly and maintenance. A lipid anchor protein, Raftlin-2 belongs to the raftlin family and is encoded by a gene that maps to human chromosome 2q33.1 and mouse chromosome 1 C1.2. Human chromosome 2 is the second largest human chromosome, which consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstré°‰ syndrome is due to mutations in the ALMS1 gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RFTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité