Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OSTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8506R-CY5.5
BOSSBS-8506R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8506R-CY5.5
Anti-OSTM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
OSTM1 (osteopetrosis associated transmembrane protein 1), also known as gl (gray-lethal) or HSPC019, is a 338 amino acid single-pass type I membrane protein that is expressed primarily in osteoclasts and melanocytes as well as brain, kidney and spleen. Bone autosomal recessive osteopetrosis (ARO) is the most severe form of hereditary bone disease whose cellular basis is in the osteoclast and is characterized by abnormally dense bone, due to defective resorption of immature bone. ARO is suggested to be caused by mutations in the OSTM1 gene. The disorder occurs in two forms: a severe autosomal recessive form occurring in utero, infancy, or childhood, and a benign autosomal dominant form occurring in adolescence or adulthood. Defects in the OSTM1 gene are also the cause of the spontaneous gl mutant, which is responsible for a coat color defect in mice.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OSTM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité