Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8512R-A750
BOSSBS-8512R-A750EA 915 EUR InStock
BOSSBS-8512R-A750
Anti-MSX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Acts as a transcriptional repressor. May play a role in limb-pattern formation. Acts in cranofacial development and specifically in odontogenesis. Expression in the developing nail bed mesenchyme is important for nail plate thickness and integrity.

Type: Primary
Antigen: MSX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-297/297
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité