Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCER1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8514R
BOSSBS-8514REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8514R
Anti-FCER1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Binds to the Fc region of immunoglobulins epsilon. High affinity receptor. Responsible for initiating the allergic response. Binding of allergen to receptor-bound IgE leads to cell activation and the release of mediators (such as histamine) responsible for the manifestations of allergy. The same receptor also induces the secretion of important lymphokines.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FCER1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité