Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTTF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8520R-CY5.5
BOSSBS-8520R-CY5.5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8520R-CY5.5
Anti-MTTF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Binds to the mitochondrial light strand promoter and functions in mitochondrial transcription regulation. Required for accurate and efficient promoter recognition by the mitochondrial RNA polymerase. Promotes transcription initiation from the HSP1 and the light strand promoter by binding immediately upstream of transcriptional start sites. Is able to unwind DNA. Bends the mitochondrial light strand promoter DNA into a U-turn shape via its HMG boxes. Required for maintenance of normal levels of mitochondrial DNA. May play a role in organizing and compacting mitochondrial DNA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTTF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité