Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNA Polymerase beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8525R-A680
BOSSBS-8525R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8525R-A680
Anti-DNA Polymerase beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Repair polymerase that plays a key role in base-excision repair. Has 5'-deoxyribose-5-phosphate lyase (dRP lyase) activity that removes the 5' sugar phosphate and also acts as a DNA polymerase that adds one nucleotide to the 3' end of the arising single-nucleotide gap. Conducts 'gap-filling' DNA synthesis in a stepwise distributive fashion rather than in a processive fashion as for other DNA polymerases.

Type: Primary
Antigen: DNA Polymerase beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 55-160/335
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité