Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STIM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8526R-A750
BOSSBS-8526R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8526R-A750
Anti-STIM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a role in mediating store-operated Ca(2+) entry (SOCE), a Ca(2+) influx following depletion of intracellular Ca(2+) stores. Acts as Ca(2+) sensor in the endoplasmic reticulum via its EF-hand domain. Upon Ca(2+) depletion, translocates from the endoplasmic reticulum to the plasma membrane where it activates the Ca(2+) release-activated Ca(2+) (CRAC) channel subunit, TMEM142A/ORAI1.

Type: Primary
Antigen: STIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 85-180/685
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité