Anti-STIM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-8526R-CY7
BOSSBS-8526R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8526R-CY7
Anti-STIM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Plays a role in mediating store-operated Ca(2+) entry (SOCE), a Ca(2+) influx following depletion of intracellular Ca(2+) stores. Acts as Ca(2+) sensor in the endoplasmic reticulum via its EF-hand domain. Upon Ca(2+) depletion, translocates from the endoplasmic reticulum to the plasma membrane where it activates the Ca(2+) release-activated Ca(2+) (CRAC) channel subunit, TMEM142A/ORAI1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: STIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité