Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPAP2C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8527R-FITC
BOSSBS-8527R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8527R-FITC
Anti-PPAP2C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Vang family of proteins are integral membrane proteins that are homologues of the Drosophila tissue polarity gene strabismus. The gene encoding for Van Gogh-like protein 1 (Vangl1), also designated Strabismus 2 (STB2), localizes to human chromosome 1p11-p13.1. Van Gogh-like protein 2 (Vangl2), also designated Strabismus 1 (STB1), localizes to chromosome 1q22-q23. Vangl1 is expressed primarily in testis and ovary, but is also expressed in gastric and pancreatic cancer. Vangl proteins play a key developmental role in establishing planar cell polarity (PCP) and in regulating convergent extension (CE) movements during embryogenesis. Vangl1 and Vangl2 are both downregulated in several cancer cell lines and primary tumors.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPAP2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité