Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NFATC4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8535R-A555
BOSSBS-8535R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-8535R-A555
Anti-NFATC4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The product of this gene is a member of the nuclearfactors of activated T cells DNA-binding transcription complex.This complex consists of at least two components: a preexistingcytosolic component that translocates to the nucleus upon T cellreceptor (TCR) stimulation and an inducible nuclear component.Other members of this family of nuclear factors of activated Tcells also participate in the formation of this complex. Theproduct of this gene plays a role in the inducible expression ofcytokine genes in T cells, especially in the induction of the IL-2and IL-4. Alternatively spliced transcript variants encodingdifferent isoforms have been noted for this gene. [provided byRefSeq, Oct 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NFATC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité